VWR® Traceable® excursion trac, 数据记录温度计
供应商: VWR Collection
VWRI620-2204EA 5061 CNY
VWRI620-2204 VWRI620-2205 VWRI620-2206 VWRI620-2207 VWRI620-2208 VWRI620-2209 VWRI620-2210
VWR® Traceable® excursion trac, 数据记录温度计
温度计 数字温度计
该款高精度记录温度计设计用于监控冰箱、冷冻器、水浴、加热快和培养箱内的温度。
  • 高/低报警和时间戳
  • 1分钟至24小时用户定义时间间隔
  • 存储多达10个独特报警事件
  • 满足当今对疫苗存储和监控的CDC要求
  • 滚动记忆结构,保持最近的525 600条温度观察结果
  • 数据下载至USB棒后可清空记忆
  • 轻松检索数据:
  • 下载和分析数据时,装置仍保持运行
  • 状态指示器:低电量、满内存、USB数据传输和主动报警状态
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
Certifications: NIST可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 交付信息:随附独立编号Traceable®校准证书。