VWR® PolarSafe Dots, 低温圆点标签
供应商: VWR
VWR®
VWRI817-0155EA 0 CNY
VWRI817-0155 VWRI817-0156 VWRI817-0153 VWRI817-0154
VWR® PolarSafe Dots, 低温圆点标签
标签
PolarSafe圆点标签采用具有化学惰性的聚酯制成,并搭配独特粘合剂配方,可以粘贴在实验室玻璃和塑料制品上。这些圆点标签不仅能够承受传统的冷冻(−80 °C) ,还可用于大多低温储藏应用(−196 °C气相氮存储)。无需为您的低温冻存单元和超低温冷冻机使用单独的标签解决方案。便签甚至可用于培养器。PolarSafe圆点标签无需自层压便可起效。更光滑的标签使您的试管可以适用于大多数存储系统,且标签不会粘黏或被撕破。广泛的尺寸选择可以让您为全部实验设备永久地贴上标签,从微量离心管到冷冻管;微孔板到存储箱。
  • 可承受广泛的温度范围
  • 可粘于多种材料表面