三丁基甲基氯化铵 ∼75% ≥75% in water
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基三丁基氯化铵
T2873-500ML T2873-100ML
TCIAT2873-500MLEA 0 CNY
TCIAT2873-500ML TCIAT2873-100ML
三丁基甲基氯化铵 ∼75% ≥75% in water
三丁基甲基氯化铵
分子式: C₁₃H₃₀ClN
分子量: 235.84 g/mol
MDL编号: MFCD00011847
CAS号: 56375-79-2
EINECS: 260-135-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ffb9c62f126d7249c143f16bdf2af185a07e5f2&vid=68aca6fabac62204c6df3d3287a90fa7c0a6491b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 73.0 to 78.0 w/w%