Red-Al 双(2-甲氧乙氧基)氢化铝钠 70% ∼3.6 mol/L 在甲苯中
供应商: TCI
|
Danger
|
S0467-25G
S0467-500G
TCIAS0467-25GEA
0
CNY
TCIAS0467-25G
TCIAS0467-500G
Red-Al 双(2-甲氧乙氧基)氢化铝钠 70% ∼3.6 mol/L 在甲苯中
Red-Al 双(2-甲氧乙氧基)氢化铝钠
分子式:
C₆H₁₆AlNaO₄ 闪点: 4°C |
MDL编号:
MFCD00011631 CAS号: 22722-98-1 EINECS: 245-178-2 UN号: 3399 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,08564 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (NBS Method) | 68.0 to 77.0 w/w% |