6-羟基-3,4-二氢-1(2H)-萘酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H1335-5G H1335-25G
TCIAH1335-5GEA 0 CNY
TCIAH1335-5G TCIAH1335-25G
6-羟基-3,4-二氢-1(2H)-萘酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
6-羟基-3,4-二氢-1(2H)-萘酮
分子式: C₁₀H₁₀O₂
MDL编号: MFCD00156670
CAS号: 3470-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c0956e4854c8e0367f50c4d79a4053b0099d2ca&vid=3c0956e4854c8e0367f50c4d79a4053b0099d2ca&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C