2,2,6-三甲基-4H-1,3-二噁英-4-酮 ≥95.0% (通过NMR)
供应商: TCI
Warning
T1099-25ML T1099-500ML
TCIAT1099-25MLEA 0 CNY
TCIAT1099-25ML TCIAT1099-500ML
2,2,6-三甲基-4H-1,3-二噁英-4-酮 ≥95.0% (通过NMR)
2,2,6-三甲基-4H-1,3-二噁英-4-酮
分子式: C₇H₁₀O₃
沸点: 77°C
闪点: 86°C
MDL编号: MFCD00040468
CAS号: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&vid=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (NMR) min. 95.0 %