Benzo-12-crown-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecane) ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1249-1G B1249-5G
TCIAB1249-1GEA 0 CNY
TCIAB1249-1G TCIAB1249-5G
Benzo-12-crown-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecane) ≥98.0% (通过GC)
Benzo-12-crown-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecane)
分子式: C₁₂H₁₆O₄
MDL编号: MFCD00059934
CAS号: 14174-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=237db3eb055dcc87b86f341c42e5078e73cc3077&vid=237db3eb055dcc87b86f341c42e5078e73cc3077&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C