3-三氟甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
T2786-5G
T2786-25G
TCIAT2786-5GEA
0
CNY
TCIAT2786-5G
TCIAT2786-25G
3-三氟甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
3-三氟甲基吡啶
分子式:
C₆H₄F₃N 沸点: 113°C 闪点: 23°C |
MDL编号:
MFCD00100032 CAS号: 3796-23-4 EINECS: 223-268-2 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |