正十二腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
L0110-25ML L0110-500ML
TCIAL0110-25MLEA 0 CNY
TCIAL0110-25ML TCIAL0110-500ML
正十二腈 ≥98.0% (通过GC)
正十二腈
分子式: C₁₂H₂₃N
沸点: 276°C
闪点: 114°C
MDL编号: MFCD00001946
CAS号: 2437-25-4
EINECS: 219-440-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2735d7cc420cb43168b8e8c4c5be581fad1db0ed&vid=2735d7cc420cb43168b8e8c4c5be581fad1db0ed&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %