2-硝基-4-(三氟甲基)苯酚 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
N0779-5G N0779-1G
TCIAN0779-5GEA 0 CNY
TCIAN0779-5G TCIAN0779-1G
2-硝基-4-(三氟甲基)苯酚 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-硝基-4-(三氟甲基)苯酚
分子式: C₇H₄F₃NO₃
分子量: 207.11
沸点: 94°C
闪点: 95°C
MDL编号: MFCD00009791
CAS号: 400-99-7
EINECS: 206-927-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67294fa53909637de2de6e1c0f9525a66813308&vid=c67294fa53909637de2de6e1c0f9525a66813308&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %