4-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
F0827-5G F0827-1G
TCIAF0827-5GEA 0 CNY
TCIAF0827-5G TCIAF0827-1G
4-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (通过GC)
4-Fluoro-o-anisaldehyde
分子式: C₈H₇FO₂
MDL编号: MFCD00143318
CAS号: 450-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41238893ac07a91d13445c0c78d8d1553e00f67b&vid=41238893ac07a91d13445c0c78d8d1553e00f67b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C