甲基硫代乙酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (甲硫基)醋酸甲酯, (甲硫基)乙酸甲酯
M2296-5G M2296-25G
TCIAM2296-5GEA 0 CNY
TCIAM2296-5G TCIAM2296-25G
甲基硫代乙酸甲酯 ≥99.0% (by GC)
甲基硫代乙酸甲酯
分子式: C₄H₈O₂S
分子量: 120.17 g/mol
沸点: 60°C
密度: 1.121
闪点: 58°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00039809
CAS号: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
UN号: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389ebb23808e8e4adcf7450471965da56044c417&vid=389ebb23808e8e4adcf7450471965da56044c417&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %