氯化锡(II) 98-103% ACS
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC1B1517-500GEA 5834 CNY
VWRC1B1517-500G VWRC1B1517-100G
氯化锡(II) 98-103% ACS
氯化锡(II)
分子式: SnCl₂·2H₂O
沸点: 623 °C (1013 hPa)
溶点: 246 °C
密度: 2,71 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149863
CAS号: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN号: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
现在订购
产品技术规格
Assay 98 - 103%
Calcium ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Lead ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Sodium ≤0.01%
Solubility in hydrochloric acid Pass
Sulphate (P/F) Pass