葡乙胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
E0923-250G
E0923-25G
TCIAE0923-250GEA
0
CNY
TCIAE0923-250G
TCIAE0923-25G
葡乙胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
葡乙胺
分子式:
H₃CCH₂NHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH |
MDL编号:
MFCD03789564 CAS号: 14216-22-9 EINECS: 238-073-8 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -15.0 to -18.0 deg (C=1, H2O) |