三聚氰胺 monomer ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T0337-500G T0337-25G
TCIAT0337-500GEA 0 CNY
TCIAT0337-500G TCIAT0337-25G
三聚氰胺 monomer ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
三聚氰胺
分子式: C₃H₆N₆
密度: 1,57 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 280 °C
MDL编号: MFCD00006055
CAS号: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 14,05811
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=096489abad01310cdf0251353fd7b3e9dc02d5ca&vid=50ed378d79a3049fc269e73a40809d4a2cf7e4bb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency