3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
C2528-5G C2528-25G
TCIAC2528-5GEA 0 CNY
TCIAC2528-5G TCIAC2528-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
分子式: C₇H₅ClF₃NO
分子量: 211.57 g/mol
沸点: 241
密度: 1.454
MDL编号: MFCD00190126
CAS号: 64628-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75485df5882e97b4de22f497555be47c9ced935d&vid=75485df5882e97b4de22f497555be47c9ced935d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %