3-氟-5-(三氟甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
F0767-1G
F0767-5G
TCIAF0767-1GEA
0
CNY
TCIAF0767-1G
TCIAF0767-5G
3-氟-5-(三氟甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-氟-5-(三氟甲基)苯甲酰氯
分子式:
C₈H₃ClF₄O 分子量: 226.56 g/mol 沸点: 119 密度: 1.482 闪点: 74°C |
MDL编号:
MFCD00061157 CAS号: 171243-30-4 UN号: 3265 ADR: 8 II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |