2-氟-6-(三氟甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoylchloride
F0765-5G
F0765-1G
TCIAF0765-5GEA
0
CNY
TCIAF0765-5G
TCIAF0765-1G
2-氟-6-(三氟甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-氟-6-(三氟甲基)苯甲酰氯
分子式:
C₈H₃ClF₄O 分子量: 226.56 g/mol 密度: 1.465 闪点: 82°C |
MDL编号:
MFCD00061160 CAS号: 109227-12-5 UN号: 3265 ADR: 8 II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |