3-Fluorosalicylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
F0845-5G
F0845-1G
TCIAF0845-5GEA
0
CNY
TCIAF0845-5G
TCIAF0845-1G
3-Fluorosalicylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-Fluorosalicylic acid
分子式:
C₇H₅FO₃ |
MDL编号:
MFCD00153167 CAS号: 341-27-5 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |