3-丁炔-1-醇 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
B0799-25ML B0799-5ML
TCIAB0799-25MLEA 0 CNY
TCIAB0799-25ML TCIAB0799-5ML
3-丁炔-1-醇 ≥97.0% (by GC)
3-丁炔-1-醇
分子式: C₄H₆O
沸点: 130°C
溶点: –64 °C
密度: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
闪点: 36°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002955
CAS号: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN号: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&vid=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %