2,3,5-Trifluoropyridine ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
T2778-25G T2778-5G
TCIAT2778-25GEA 0 CNY
TCIAT2778-25G TCIAT2778-5G
2,3,5-Trifluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2,3,5-Trifluoropyridine
分子式: C₅H₂F₃N
分子量: 133.07 g/mol
沸点: 102°C
闪点: 30°C
MDL编号: MFCD03001162
CAS号: 76469-41-5
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&vid=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %