2,5-二甲基吡咯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D0260-25ML D0260-5ML
TCIAD0260-25MLEA 0 CNY
TCIAD0260-25ML TCIAD0260-5ML
2,5-二甲基吡咯 ≥98.0% (通过GC)
2,5-二甲基吡咯
分子式: C₆H₉N
沸点: 169°C
闪点: 54°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005223
CAS号: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
UN号: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&vid=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %