2-哌啶甲酸乙酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-哌啶羧酸乙酯
E0837-25G E0837-5G
TCIAE0837-25GEA 0 CNY
TCIAE0837-25G TCIAE0837-5G
2-哌啶甲酸乙酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-哌啶甲酸乙酯
分子式: C₈H₁₅NO₂
分子量: 157.21 g/mol
沸点: 217°C
闪点: 46°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005980
CAS号: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16c7febd3e44c1b3fe0b66d6b6bd0698be415e79&vid=16c7febd3e44c1b3fe0b66d6b6bd0698be415e79&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %