5,5′-二甲基-2,2′-联吡啶 98,0 GC, T
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3,3'-二甲基-6,6'-联吡啶
B2138-1G B2138-25G B2138-5G
TCIAB2138-1GEA 0 CNY
TCIAB2138-1G TCIAB2138-25G TCIAB2138-5G
5,5′-二甲基-2,2′-联吡啶 98,0 GC, T
5,5′-二甲基-2,2′-联吡啶
分子式: C₁₂H₁₂N₂
分子量: 184.24 g/mol
MDL编号: MFCD01740554
CAS号: 1762-34-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=577baf144dd77b60f629c93230247e9459ce83e6&vid=577baf144dd77b60f629c93230247e9459ce83e6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C