4-(Trimethylstannyl)pyridine ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T1928-1G T1928-5G
TCIAT1928-1GEA 0 CNY
TCIAT1928-1G TCIAT1928-5G
4-(Trimethylstannyl)pyridine ≥97.0% (通过滴定分析)
4-(Trimethylstannyl)pyridine
分子式: C₈H₁₃NSn
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD03844808
CAS号: 59020-06-3
UN号: 2788
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4bde0e79b6c7a49f8cbbba4c41658a456938f3f&vid=d4bde0e79b6c7a49f8cbbba4c41658a456938f3f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %