2-(2-溴乙基)-1,3-二氧六环 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1182-25G B1182-250G
TCIAB1182-25GEA 0 CNY
TCIAB1182-25G TCIAB1182-250G
2-(2-溴乙基)-1,3-二氧六环 ≥97.0% (通过GC)
2-(2-溴乙基)-1,3-二氧六环
分子式: C₆H₁₁BrO₂
沸点: 70°C
闪点: 97°C
MDL编号: MFCD00006567
CAS号: 33884-43-4
EINECS: 251-716-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62e1fc3ed293e45f8110e62db19e0d4ef699d070&vid=62e1fc3ed293e45f8110e62db19e0d4ef699d070&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Amber clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %