Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
P1196-1G P1196-5G
TCIAP1196-1GEA 0 CNY
TCIAP1196-1G TCIAP1196-5G
Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate ≥98.0% (通过GC)
Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate
分子式: C₁₂H₁₇NO₃
MDL编号: MFCD00191575
CAS号: 134319-22-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e6fe1eb43a46404a7ff2a4241c819dde76ae0dc&vid=2e6fe1eb43a46404a7ff2a4241c819dde76ae0dc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %