4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
B3204-1G
B3204-25G
B3204-5G
TCIAB3204-1GEA
0
CNY
TCIAB3204-1G
TCIAB3204-25G
TCIAB3204-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (通过GC)
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
分子式:
C₈H₅BrFN |
MDL编号:
MFCD07368341 CAS号: 105942-09-4 UN号: 3439 ADR: 6.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |