全氟十二烷酸 ≥92.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
全氟十二酸, Perfluorododecanoic acid
T2492-1G
T2492-5G
TCIAT2492-1GEA
0
CNY
TCIAT2492-1G
TCIAT2492-5G
全氟十二烷酸 ≥92.0% (by GC)
全氟十二烷酸
分子式:
C₁₂HF₂₃O₂ 分子量: 614.10 g/mol 沸点: 245°C |
MDL编号:
MFCD00198081 CAS号: 307-55-1 EINECS: 206-203-2 UN号: 3261 ADR: 8 II |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 92.0 % |
Melting point | 107.0 to 113.0 deg-C |