N,N'-Diethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1305-25ML D1305-5ML
TCIAD1305-25MLEA 0 CNY
TCIAD1305-25ML TCIAD1305-5ML
N,N'-Diethyl-1,6-diaminohexane ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
N,N'-Diethyl-1,6-diaminohexane
分子式: C₁₀H₂₄N₂
沸点: 228°C
MDL编号: MFCD00026707
CAS号: 13093-05-5
EINECS: 236-006-7
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f062fb7c94e6572178c3a27262ef19702146661&vid=7f062fb7c94e6572178c3a27262ef19702146661&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %