间苯二甲胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
141020050 141021000
ACRO141020050EA 0 CNY
ACRO141020050 ACRO141021000
间苯二甲胺 99%
间苯二甲胺
分子式: C₈H₁₂N₂
沸点: 265 °C (745 mmHg)
密度: 1,03 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008119
CAS号: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5
UN号: 2735
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %