2-甲基丁酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DL-2-Methylbutyryl chloride
414150250 414151000
ACRO414150250EA 0 CNY
ACRO414150250 ACRO414151000
2-甲基丁酰氯 98%
2-甲基丁酰氯
分子式: C₅H₉ClO
分子量: 120.58 g/mol
闪点: 20 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00041726
CAS号: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
UN号: 2924
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %