2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C2647-25G C2647-5G
TCIAC2647-25GEA 0 CNY
TCIAC2647-25G TCIAC2647-5G
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
分子式: C₁₂H₈ClNO
沸点: 160°C
MDL编号: MFCD02930888
CAS号: 6318-51-0
EINECS: 228-662-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3859fbb1ac6462f69be080aaa54a3c71d2194f16&vid=3859fbb1ac6462f69be080aaa54a3c71d2194f16&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C