2,6-二氯-4-甲基尼克腈 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
D3346-25G D3346-5G
TCIAD3346-25GEA 0 CNY
TCIAD3346-25G TCIAD3346-5G
2,6-二氯-4-甲基尼克腈 ≥98.0% (by GC)
2,6-二氯-4-甲基尼克腈
分子式: C₇H₄Cl₂N₂
分子量: 187.03 g/mol
沸点: 118°C
MDL编号: MFCD00052633
CAS号: 875-35-4
EINECS: 212-873-7
UN号: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=830e36b25e79324e44445e95c58da12c588acdcf&vid=830e36b25e79324e44445e95c58da12c588acdcf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C