trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
H1258-1G H1258-5G
TCIAH1258-1GEA 0 CNY
TCIAH1258-1G TCIAH1258-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol ≥98.0% (通过GC)
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
分子式: C₇H₁₄O₂
MDL编号: MFCD11036248
CAS号: 3685-27-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc274283fc543485f9721df37a80421a7fd09c8&vid=dcc274283fc543485f9721df37a80421a7fd09c8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C