(±)-Z-α-膦酰甘氨酸三甲酯 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
供应商: TCI
Synonyms: (±)-三甲基 Z-α-膦酰甘氨酸酯, (±)-甲基 2-苄氧羰基氨基-2-(二甲氧基氧膦基)乙酸酯
C2440-1G C2440-5G
TCIAC2440-1GEA 0 CNY
TCIAC2440-1G TCIAC2440-5G
(±)-Z-α-膦酰甘氨酸三甲酯 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(±)-Z-α-膦酰甘氨酸三甲酯
分子式: C₁₃H₁₈NO₇P
分子量: 331.27 g/mol
MDL编号: MFCD00043304
CAS号: 88568-95-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb681feb3b3cdee8fd51f33326fffbe99b2382b3&vid=eb681feb3b3cdee8fd51f33326fffbe99b2382b3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C