去甲二氢愈创木酸 ≥97.0% (by HPLC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4,4′-(2,3-二甲基四亚甲基)二邻苯二酚, 1,4-双(3,4-二羟苯基)-2,3-二甲基丁烷, NDGA, 马索罗酚
D0800-1G D0800-5G
TCIAD0800-1GEA 0 CNY
TCIAD0800-1G TCIAD0800-5G
去甲二氢愈创木酸 ≥97.0% (by HPLC)
去甲二氢愈创木酸
分子式: C₁₈H₂₂O₄
分子量: 302.37 g/mol
MDL编号: MFCD00002206
CAS号: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Merck Index: 14,06693
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f65e61389007f9372d1cbb58066b870d918b7f6&vid=3f65e61389007f9372d1cbb58066b870d918b7f6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C