去甲二氢愈创木酸 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4,4′-(2,3-二甲基四亚甲基)二邻苯二酚, 1,4-双(3,4-二羟苯基)-2,3-二甲基丁烷, NDGA, 马索罗酚
376300010 376300050
ACRO376300010EA 0 CNY
ACRO376300010 ACRO376300050
去甲二氢愈创木酸 95%
去甲二氢愈创木酸
分子式: C₁₈H₂₂O₄
溶点: 184…189 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00002206
CAS号: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
HPLC ≥94 %