1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B1370-25G B1370-5G
TCIAB1370-25GEA 0 CNY
TCIAB1370-25G TCIAB1370-5G
1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene
分子式: C₁₈H₁₆N₂O₂
MDL编号: MFCD00043718
CAS号: 10526-07-5
EINECS: 234-082-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37d78a4da8a37a9166cb78f811cf0af2dc6b48ac&vid=37d78a4da8a37a9166cb78f811cf0af2dc6b48ac&prid=web&clid=SAPDAM