六亚甲基二胺 60% (w/w) in aqueous solution
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,6-己二胺, 1,6-二氨基己烷
411560010 411562500
ACRO411560010EA 0 CNY
ACRO411560010 ACRO411562500
六亚甲基二胺 60% (w/w) in aqueous solution
六亚甲基二胺
分子式: C₆H₁₆N₂
闪点: 116 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008243
CAS号: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN号: 1783
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear solution
Color scale ≤20 APHA
Strength 59 to 61 wt%