2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt ∼13% 在水里
供应商: TCI
C1110-25G C1110-500G
TCIAC1110-25GEA 0 CNY
TCIAC1110-25G TCIAC1110-500G
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt ∼13% 在水里
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt
分子式: C₂H₄ClNaO₃S
MDL编号: MFCD00007531
CAS号: 15484-44-3
EINECS: 239-508-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfcf973792cc0c4b48f18816e03f134d84714b4e&vid=ab8d62ddca36ed021e2297abafc66330ca99c74e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Argentmetric Titration) 13.0 to 15.0 w/w%