2-甲硫基噻唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1712-25G M1712-5G
TCIAM1712-25GEA 0 CNY
TCIAM1712-25G TCIAM1712-5G
2-甲硫基噻唑 ≥98.0% (通过GC)
2-甲硫基噻唑
分子式: C₄H₅NS₂
沸点: 62°C
闪点: 91°C
MDL编号: MFCD00858981
CAS号: 5053-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&vid=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %