三丁基(1-乙氧基乙烯)锡 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
377710010 377710050
ACRO377710010EA 0 CNY
ACRO377710010 ACRO377710050
三丁基(1-乙氧基乙烯)锡 95%
三丁基(1-乙氧基乙烯)锡
分子式: C₁₆H₃₄OSn
沸点: 85…86 °C (,1 mmHg)
密度: 1,069 g/cm³
闪点: 113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010240
CAS号: 97674-02-7
UN号: 2788
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %