三(2,3-环氧丙基)异氰尿酸酯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
I0428-25G I0428-500G
TCIAI0428-25GEA 0 CNY
TCIAI0428-25G TCIAI0428-500G
三(2,3-环氧丙基)异氰尿酸酯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
分子式: C₁₂H₁₅N₃O₆
MDL编号: MFCD00080670
CAS号: 2451-62-9
EINECS: 219-514-3
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=718646b59a909d69628968f7619d5bb663b6b2f0&vid=718646b59a909d69628968f7619d5bb663b6b2f0&prid=web&clid=SAPDAM