4-氯-2-甲硫基嘧啶-5-羧酸乙酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0841-25G E0841-5G
TCIAE0841-25GEA 0 CNY
TCIAE0841-25G TCIAE0841-5G
4-氯-2-甲硫基嘧啶-5-羧酸乙酯 ≥97.0% (通过GC)
4-氯-2-甲硫基嘧啶-5-羧酸乙酯
分子式: C₈H₉ClN₂O₂S
沸点: 132°C
MDL编号: MFCD00006085
CAS号: 5909-24-0
EINECS: 227-619-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=302ed8572e147f4b5c15c8da08a095edd034aae6&vid=302ed8572e147f4b5c15c8da08a095edd034aae6&prid=web&clid=SAPDAM