7-(Trifluoromethyl)isatin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
T2457-1G T2457-5G
TCIAT2457-1GEA 0 CNY
TCIAT2457-1G TCIAT2457-5G
7-(Trifluoromethyl)isatin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-(Trifluoromethyl)isatin
分子式: C₉H₄F₃NO₂
分子量: 215.1300 g/mol
MDL编号: MFCD01248408
CAS号: 391-12-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cc7277ce4aedc119c3b7a4377e9eeec4485f0d5&vid=5cc7277ce4aedc119c3b7a4377e9eeec4485f0d5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 196.0 deg-C