α-甲基肉桂酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2-Methyl-3-phenyl-2-propenoic acid
M1336-25G
M1336-5G
TCIAM1336-25GEA
0
CNY
TCIAM1336-25G
TCIAM1336-5G
α-甲基肉桂酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-甲基肉桂酸
分子式:
C₁₀H₁₀O₂ 分子量: 162.19 g/mol 沸点: 288°C 溶点: 80°C |
MDL编号:
MFCD00002652 CAS号: 1199-77-5 EINECS: 214-847-0 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |