1,1-环己基二乙酸单酰胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
C2096-25G C2096-5G
TCIAC2096-25GEA 0 CNY
TCIAC2096-25G TCIAC2096-5G
1,1-环己基二乙酸单酰胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
1,1-环己基二乙酸单酰胺
分子式: C₁₀H₁₇NO₃
MDL编号: MFCD02181086
CAS号: 99189-60-3
EINECS: 449-430-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9152b978003e8419cb1476862646d6777cdfdc1c&vid=9152b978003e8419cb1476862646d6777cdfdc1c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C