3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
A0876-25ML A0876-500ML
TCIAA0876-25MLEA 0 CNY
TCIAA0876-25ML TCIAA0876-500ML
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
分子式: C₈H₂₂N₂O₂Si
分子量: 206.36 g/mol
沸点: 139°C
闪点: 126°C
MDL编号: MFCD00054776
CAS号: 3069-29-2
EINECS: 221-336-6
UN号: 3267
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2f525239931652c873b4b0b0c2d28f09d34da7&vid=2c2f525239931652c873b4b0b0c2d28f09d34da7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %