萘甲唑啉盐酸盐 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(1-萘基甲基)咪唑啉
179660250 179661000
ACRO179660250EA 0 CNY
ACRO179660250 ACRO179661000
萘甲唑啉盐酸盐 99%
萘甲唑啉盐酸盐
分子式: C₁₄H₁₅ClN₂
溶点: 254…260 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012554
CAS号: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %